Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Einzeln
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 to 20μL
2 to 200μL
50 to 1000μL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Garantiert PCR-rein, steril sowie Pyrogen-, ATP- und DNA-frei
- Für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, der Molekularbiologie und der Zelltechnologie
- Chargennummer und Verfallsdatum befinden sich auf jeder Blisterpackung
- Jede Produktionscharge wird kontinuierlich durch ein unabhängiges Labor geprüft
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 to 20μL |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Natural |
| Gestellfarbe | mittelgrau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | epT.I.P.S.™ Singles |
| Länge (metrisch) | 40mm |
| Reinigungsnachweise | Biopur™ |
| Verpackung | Singles |
| Mehr anzeigen |