Learn More
Simport™ Scientific Biopsie-Schaumstoffkissen
Zum Fixieren von Biopsieproben, damit diese bei der Verarbeitung nicht verloren gehen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyester-Urethan, speziell formulierter Schaumstoff für eine durchgehend gleichmäßige Verteilung, um einen optimalen Lösungsmittelfluss zu erzielen
  • Biopsieproben werden zwischen zwei Schaumstoffpolstern abgelegt und entweder in Gewebekapseln oder Kassetten mit Metall- oder Kunststoffdeckeln platziert
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +121 °C