Learn More
Masterflex™ BioPharm platinvernetzter Silikon I/P™ Pumpenschlauch auf Spule
Die glatte Innenfläche verhindert die Anhaftung von Partikeln und Schmutz
Marke:  Masterflex™ 96423-26
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795069
  • 6175.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten.
  • Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Wählen Sie unseren BioPharm Schlauch aus platinvernetztem Silikon für Reinheit, einem sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und eine besonders glatte Innenoberfläche.
  • Diese Schläuche sind ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und erfüllen die USP-Klasse VI sowie 3A Sanitärstandards.
  • Die besonders glatte Innenfläche minimiert den Einschluss von Partikeln und die mikroskopische Ansammlung von Partikeln während des Flüssigkeitstransfers.
  • Schläuche können durch Autoklavieren, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden.
  • Das Schlauchmaterial ist ununterbrochen auf einer Spule aufgerollt, sodass Sie die benötigte Länge exakt abschneiden und Abfall vermeiden können.
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
Ja
BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
121,9 m
-40 °C
4.000 ml/min
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
30 psi, 2,06 bar
100 °C
Von der FDA zugelassen
6,4 mm
400 ft.
Labor, Biotechnologie und pharmazeutische Anwendungen
26
1/4 in.
Durchsichtig
660 mm Hg