Learn More
Sperian™ Honeywell™ Bionische Gesichtsschutzvisiere
Beschreibung
- Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
- Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
- Wahlweise mit schlagfestem Visier aus Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Visier aus Acetat erhältlich
- Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
- Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
- Dielektrische Konstruktion
- Vollständig verstellbares Ratschenkopfband
- Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
- Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
- Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
- Hervorragend geeignet für die Landwirtschaft-, Chemie-, Forstwirtschaft-, Stahl, Metall- und Windkraftbranche
- Schützt vor Abrieb, luftgetragenen Partikeln, Biogefahren, Chemikalien, Schlägen, Spritzern u. v. m.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 89/686/EWG, EN166/EN169/EN170, ISO 9001/2000 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Beschreibung | Nur Visier |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Gesichtsschutz |
| Lens Material | Polycarbonat |