Learn More
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier Artikelnummer.: 12635053
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier
Artikelnummer. 12635053
Nur Visier, Polycarbonat
Click to view available options
Beschreibung:
Nur Visier
Vollständige Gesichtsmaskeneinheit
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Unbeschichtet
Artikelnummer. 12635053
Marke: Sperian™ 1011625
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximaler Schutz und ergonomisches Design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Gesichtsmaskenvisiere sind mit 2784 möglichen Tragepositionen unglaublich verstellbar.
  • Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
  • Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
  • Wahlweise mit schlagfestem Visier aus Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Visier aus Acetat erhältlich
  • Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
  • Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
  • Dielektrische Konstruktion
  • Vollständig verstellbares Ratschenkopfband
  • Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
  • Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
  • Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
  • Hervorragend geeignet für die Landwirtschaft-, Chemie-, Forstwirtschaft-, Stahl, Metall- und Windkraftbranche
  • Schützt vor Abrieb, luftgetragenen Partikeln, Biogefahren, Chemikalien, Schlägen, Spritzern u. v. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 89/686/EEC, EN166/EN169, ISO 9001/2000
Beschreibung Nur Visier
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Gesichtsschutz
Lens Material Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier >