Learn More
Merck Membranen Biomax PBTK, für Ultrafiltra- tion, NMGG=30000, D=150mm (VE=5Stck.)
Marke: Merck PBTK15005
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Hohe Durchflussrate | |
5/Packung | |
Membranfilter | |
150 mm |