Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, optischer Boden
Weiß, optischer Boden
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Human-DNA-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Human-DNA-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well |
| Deckel | Mit Deckel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produktlinie | Biolite™ |
| Farbe | Weiß, optischer Boden |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |