Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetten mit festem Volumen
Artikelnummer. 10237271 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2000 μ l
5000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10237271
Marke: Sartorius™ 722025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
Einkanalpipetten mit festem Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 μ l
Zertifizierung/Konformität ISO 3696
ClipTip Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen
Kompatible Spitzen Optifit Spitzen, ohne Filter, Filterspitzen
Verstellbarer Spitzenabstand 120, 200, 300 μl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Labor
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Automatisch
Sterilität Steril
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 100 μl
Filtertyp Safe-Cone Filter
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders für wiederholte und langfristige Pipettierung ausgelegt, um arbeitsbedingte Erkrankungen an Hand, Arm und Schulter oder Repetitive Strain Injury (RSI-Syndrom) zu verhindern.
Zur Verwendung mit (Geräte) Labore
Präzision 0.3 %
Menge Je 1
Wiederholgenauigkeit < 0,20
Widerstand Chemikalien
Gewährleistung 15 Monate
Gewicht (metrisch) 77 g