Learn More
Heathrow Scientific™ Biohazard-Behälter Pipet Keeper
Product Code. 30804795 Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators Products
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in.)
8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 in.)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B x H)
30804795 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in.)
30804789 8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30804795 Supplier Heathrow Scientific™ Supplier No. BH2006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 CHF
    144.38 CHF / 50 Stück
    Sparen 15.62 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sichere und bequeme Biohazard-Sammlung
  • Pipet Keeper bietet eine zuverlässige Lösung zur Sammlung von Laborverunreinigungen und gleichzeitig die Arbeitsplätze sauber und konform
  • Stabile Pappkartonkonstruktion mit sichtbaren Biohazard-Symbolen
  • Selbstverschlussdeckel und wieder verschließende Klappen für sichere Eindämmung
  • Nach der Autoklavierung gemäß den Vorschriften leicht entbehrlich
  • Kosteneffizientes und benutzerfreundliches Design
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 2300 cc
Farbe Weiß, Orange, Blau
Abmessungen (L x B x H) 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in.)
Menge 50/Cs.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material kunststoffbeschichteter Karton
Produkttyp Pipet Keeper