Learn More
Heathrow Scientific Biohazard Pipet Keeper Container
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30804789 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in.)
8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 in.)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
30804789 8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 in.)
30804795 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30804789 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. BH2016
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Secure and convenient biohazard collection
  • Der Pipet Keeper XL bietet eine größere, sichere Lösung zur Sammlung von Laborkontaminanten und hält gleichzeitig die Arbeitsplätze sauber und konform.
  • Geeignet für biologisch gefährliche Abfälle bis zu einer Länge von 16 in.
  • Stabile Kartonkonstruktion mit gut sichtbaren Biohazard-Symbolen
  • Selbstverriegelnder Deckel und wiederverschließbare Klappen für sicheren Schutz
  • Nach der Autoklavierung gemäß den Vorschriften leicht zu entsorgen.
  • Kostengünstiges und benutzerfreundliches Design
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4200 cc
Farbe Weiß, Orange, Blau
Abmessungen (L x B x H) 8,89 x 11,43 x 41,91 cm (3,5 x 4,5 x 16,5 in.)
Menge 50/Cs.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Pipet Keeper
Material kunststoffbeschichteter Karton