Learn More
Micronova™ Biohazard Bags, Irradiated
Artikelnummer. p-200109616 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Kapazität (metrisch):
120 L
200 l
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17843818
Marke: Micronova™ BL432YEIRBB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Made from FDA-compliant LDPE, each Biohazard Bag displays a large biohazard symbol and warning message. Supplied irradiated [minimum dose: 25 kGy (SAL: 10-6)] they are ideal for aseptic suites in cell therapy and related disciplines. Available flat packed in groups of 5 or on a plastic core roll.
  • Product Type: Biohazard Bag
  • Material: LDPE
  • Thickness: 4 mm
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation [Minimum Dose: 25 kGy (SAL: 10-6)]
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 L
Zertifizierung/Konformität FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms
Verschlusstyp None
Bauweise/Design Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 32 gal.
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B) 32 x 40 in.
Einwegprodukt Single-use
Menge 50/Cs.
Form Durable Pleated Bottom
Sterilität Sterile
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biohazardous Waste Disposal
Dicke 4 mm
Verpackung 5 Liners/Double Bag