Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006942 Alle ansehen Molnlycke Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
160 Paare
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17865738 5,5 200 Paare
17875758 6 200 Paare
17885758 6,5 200 Paare
17815788 7 200 Paare
17815768 7,5 200 Paare
17805788 8 200 Paare
17805768 8,5 200 Paare
17835768 9 160 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17865738 Lieferant Mölnlycke™ Lieferanten-Nr. 448225502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steriler, strapazierfähiger Allzweckhandschuh für kritische Umgebungen. Es bietet hervorragenden Schutz vor Barrieren sowie Passform, Tragekomfort und ein angenehmes Tragegefühl. Es wurde getestet und für die Anwendung mit Chemotherapeutika zugelassen.
  • Naturlatex
  • Biogel Hydrogel-Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Bündchen mit Rollrand
  • PSA Kategorie III, zertifiziert für Chemikalienpermeationsprüfung Typ C
  • Übertrifft die Industriestandards für Bruchkraft, Zugfestigkeit und Dehnung
  • Jeder Handschuh (100%) wird auf Luftdichtigkeit geprüft, um Löcher festzustellen, die bei einer Sichtprüfung typischerweise nicht erkannt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viruspenetration ASTM F1671 Pyrogenität ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PSA Kat. III. Qualität/Umwelt ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viruspenetration ISO 16604, Allergenität ISO 10993, Kennzeichnung EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Klasse 10.000 (ISO 7)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 10,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Labor-/Reinraumnutzung
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 10,0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 5,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,1 mil (Manschette)
Dicke (metrisch) 0.21 mm
Zugfestigkeit 30 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm