Beschreibung
- Blaue Unterhandschuhe können zusammen mit Biogel™ PI Micro Tech um ein System zur Anzeige von Sicherheitsverletzungen zu bilden
- Getestet und für die Anwendung mit Chemotherapeutika zugelassen
- Synthetisches Polyisopren
- Übertrifft die Industriestandards für Bruchkraft, Zugfestigkeit und Dehnung
- Jeder Handschuh (100%) wird auf Luftdichtigkeit geprüft, um Löcher festzustellen, die bei einer Sichtprüfung typischerweise nicht erkannt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577 Viruspenetration ASTM F1671 Pyrogenität ASTM D7102 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PSA Kat. III. Qualität/Umwelt ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viruspenetration ISO 16604, Allergenität ISO 10993, Kennzeichnung EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Nein |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Mehr anzeigen |