Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006939 Alle ansehen Molnlycke Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
160 Paare
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17895738 5,5 200 Paare
17825778 6 200 Paare
17865748 6,5 200 Paare
17815778 7 200 Paare
17895748 7,5 200 Paare
17855748 8 200 Paare
17885738 8,5 200 Paare
17845778 9 160 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17895738 Lieferant Mölnlycke™ Lieferanten-Nr. 444855500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Reinraumhandschuhe mit gerollten, rutschfesten Bündchen und gebogenen Fingern eignen sich für den Einsatz in aseptischen Umgebungen und Reinraumklasse 100 (ISO 5) / EU GMP Umgebungen der Klasse A. Es wird empfohlen, es in Kombination mit folgendem zu tragen: Biogel™ PI Micro Tech Indikator-Unterhandschuh zur Bildung eines Leckage-Anzeigesystems.
  • Kann zusammen getragen werden mit Biogel™ PI Micro Tech Indikator™ ; Unterhandschuh zur Bildung eines Leckageanzeigesystems
  • Übertrifft die Industriestandards für Bruchkraft, Zugfestigkeit und Dehnung
  • Getestet und für die Anwendung mit Chemotherapeutika zugelassen
  • Synthetisches Polyisopren
  • Jeder Handschuh (100%) wird auf Luftdichtigkeit geprüft, um Löcher festzustellen, die bei einer Sichtprüfung typischerweise nicht erkannt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viruspenetration ASTM F1671 Pyrogenität ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PSA Kat. III. Qualität/Umwelt ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viruspenetration ISO 16604, Allergenität ISO 10993, Kennzeichnung EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 7,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 5,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil (Manschette)
Dicke (metrisch) 0.16 mm
Zugfestigkeit 29 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm