Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Biodyne™ Plus Membran
Die Biodyne Plus-Membran enthält wie die Biodyne B-Membran Porenoberflächen, die eine hohe Dichte von quaternären Ammoniumgruppen aufweisen.
469.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Unsteril |
---|---|
Material | Positiv geladenes Nylon 6.6 |
Porengröße | 0,45 μm |
Dicke | 5,7 bis 6,7 μm |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17184511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60406 |
30 cm x 3 m |
585.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17164511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60400 |
20 cm x 20 m |
469.00 CHF
10 Rollen |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17174511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60404 |
132 x 132 mm |
560.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Biodyne Plus Membran wird für Detektionssysteme empfohlen, die einen hohen Hintergrund auf der Biodyne B-Membran produzieren
Spezifikation
Unsteril | |
Positiv geladenes Nylon 6.6 | |
0,45 μm | |
5,7 bis 6,7 μm |