Learn More
Cytiva Biodyne™ Plus Membran
Click to view available options
Dimensions (LxW):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Rollen
50 Stück
Beschreibung
- Die Biodyne Plus Membran wird für Detektionssysteme empfohlen, die einen hohen Hintergrund auf der Biodyne B-Membran produzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackungsart | Rolle |
| Beschreibung | Unsteril |
| Material | Positiv geladenes Nylon 6.6 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |
| Dicke | 5,7 bis 6,7 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu