Learn More
Cytiva Biodyne™ C-Membran
Artikelnummer. 17154511
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Artikelnummer. 17154511
Marke: Cytiva 60336
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biodyne C-Membran wird negativ mit Porenoberflächen geladen, die eine hohe Dichte von Carboxylgruppen aufweisen.
  • Die Membran kann durch Kopplungsreaktionen mit diesen Gruppen derivatisiert werden
  • Ideale Eignung für umgekehrte Dot-Blots und Affinitätsreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Verpackungsart Rolle
Beschreibung Unsteril
Material Negativ geladenes Nylon 6.6
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 20 cm x 3 m
Dicke 11 bis 13 μm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.