Learn More
Cytiva Biodyne™ C-Membran
Artikelnummer. 17134511
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Artikelnummer. 17134511
Marke: Cytiva 60315
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biodyne C-Membran wird negativ mit Porenoberflächen geladen, die eine hohe Dichte von Carboxylgruppen aufweisen.
  • Die Membran kann durch Kopplungsreaktionen mit diesen Gruppen derivatisiert werden
  • Ideale Eignung für umgekehrte Dot-Blots und Affinitätsreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Bögen
Beschreibung Unsteril
Material Negativ geladenes Nylon 6.6
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 7 x 8,5 cm
Dicke 11 bis 13 μm