Learn More
Cytiva Biodyne™ B-Membran
Artikelnummer. 17194491
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Artikelnummer. 17194491
Marke: Cytiva 60200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biodyne B-Membran hat Porenoberflächen, die eine hohe Dichte von quaternären Ammoniumgruppen aufweist, wodurch sie stark kationisch ist.
  • Diese positive Ladung wird über einen breiten pH-Bereich gehalten und fördert eine starke ionische Bindung von Nukleinsäuren, wodurch sie ideal für den Transfer und den Nachweis von Nukleinsäuren ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Bögen
Beschreibung Unsteril
Material Positiv geladenes Nylon 6.6
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 20 x 20 cm
Dicke 5,7 bis 6,7 μm