Learn More
Cytiva Biodyne™ A-Membran
Artikelnummer. 17164481
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 cm x 3 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 17164481
Marke: Cytiva 60106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biodyne A-Membran ist eine ungeladene Nylon 6.6-Membran.
  • Hohes Bindungsvermögen für Biomoleküle
  • Bietet hohe Empfindlichkeit und Nukleinsäureretention
  • Gut geeignet für die Verwendung mit Chemolumineszenz oder anderen Detektionssystemen, bei denen der Hintergrund problematisch ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Rolle
Beschreibung Unsteril
Material Amphoterisches Nylon 6.6
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 mm
Dicke 5,5 bis 7 μm