Learn More
Biodiesel-Rohling, VHG™
Beschreibung
Biodiesel-Rohling
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Biodiesel Blank |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Biodiesel Blank |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| IUPAC-Name | Biodiesel-Rohling |
| Solvent or Matrix | B100 Biodiesel |
| Menge | 500 mL |