Learn More
Molecular Probes™ Biocytin TMR (5-(and-6)-Tetramethylrhodamine Biocytin)
Biocytin TMR (5-(und-6)-Tetramethylrhodamin-Biocytin)
Marke: Molecular Probes™ T12921
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die wasserlösliche neuronale Markierungssubstanz 5-(und-6)-Tetramethylrhodamin-Biocytin (Biocytin TMR) kann in fixierten Geweben mit Avidin- oder Streptavidin-Sonden nachgewiesen werden. Tetramethylrhodamin-Biocytin kann jedoch auch direkt in fixierten oder nicht fixierten Proben beobachtet werden, da der angefügte Tetramethylrhodamin-Farbstoff eine helle orangefarbene Fluoreszenz erzeugt (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼ 554/581 nm).Spezifikation
Klassische Farbstoffe | |
Raumtemperatur | |
Invitrogen™ |
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
Biocytine |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.