Learn More
Invitrogen™ Biocytin Hydrazide
Artikelnummer. 11514167
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 11514167
Marke: Invitrogen™ B1603
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biocytin-Hydrazid
Biocytin-Hydrazid kann als mikroinjektabler, anterograder und transneuronaler Tracer eingesetzt werden, der mit Aldehyd-basierten Fixiermitteln fixiert werden kann. Außerdem kann das primäre aliphatische Amin dieses Moleküls reversibel an Aldehyde und Ketone gekoppelt werden, um eine Schiff-Base zu bilden, die zur Bildung neuer biotinylierter Sonden durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanoborhydrid (NaCNH3) auf ein stabiles Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Biocytin-Hydrazid
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reagenztyp Biozytine
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Biotin und andere Hapten