Learn More
Invitrogen™ Biocytin (ε-Biotinoyl-L-Lysine)
Artikelnummer. 11594157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11594157 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11594157 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B1592
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biozytin (ε-Biotinoyl-L-Lysin)
Biocytin kann als mikroinjektabler, anterograder und transneuronaler Tracer eingesetzt werden, der mit Aldehyd-basierten Fixiermitteln fixiert werden kann. Außerdem kann das primäre Amin auf dem Lysin reversibel an Aldehyde und Ketone gekoppelt werden, um eine Schiff-Basis zu bilden, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanoborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Biozytin
Menge 100 mg
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reagenztyp Biozytine
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Biotin und andere Hapten