Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor-Nekrose-Faktor-a (TNF-a), human rekombinant, 50 μg
Artikelnummer. 11523620 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 x 10 μ g
missing translation for 'unitSize'
50 Mikrogramm
Product Code. 11523620
missing translation for 'mfr': Corning™ 356066
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Corning Tumor-Nekrose-Faktor-a (TNF-a) zeigt wachstumshemmende Wirkung auf viele Tumorzellen und Nichttumorzellen wie bestimmte blutbildende Zellen. Das Produkt hat zudem eine Differenzierung auslösende Wirkung auf Makrophagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 5 x 10 μ g