Learn More
Corning™ BioCoat™ Kollagen V, human, 0.25 mg
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
Corning Collagen V, human, wird als dünne Schicht auf Oberflächen von Gewebekulturen verwendet, um die Auswirkungen von Collagen V auf das Zellverhalten zu untersuchen.
- Aus der menschlichen Plazenta. HINWEIS: Ausgangsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet
- Elektrophoretisch homogen (SDS-PAGE)
- Auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Mindestens drei Monate lang bei -20 °C stabil; mehrere Frost-Auftauzyklen vermeiden
- Empfohlene Konzentration: 1–5 μg/cm2 der Wachstumsoberfläche je nach Zelltyp
- Formulierung: eingefroren in 10 mM-Essigsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,25 mg |