Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV TC-behandelte Kulturschalen
Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology
225.73 CHF - 240.75 CHF
Spezifikation
Bodenform | Rund |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Oberflächenbehandlung | Kollagen Typ IV |
Typ | Zellkultur-Schale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10142861
|
Corning™
354416 |
60 mm |
225.73 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10479392
|
Corning™
354459 |
35 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo.
- Quelle: Maus
- TC-behandelt
- Nicht steril
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Rund | |
Rund | |
Zellkultur-Schale |
Polystyrol | |
Kollagen Typ IV |