Learn More
Falcon™ BIOCOAT Collagen IV Inserts 24-well 1,0 μm PET (VE=24Stck.)
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
PET-Membrane mit 1 μm Porengröße.
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern
- Mit einsatzbereiten extrazellulären Matrizen geliefert, um die Zellanpassung an die In-vitro-Kultivierung zu erleichtern
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
- Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
- Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | For research use only and not intended for diagnostic purposes |
| Beschreibung | Pre-coated with extracellular mtrix proteins |
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Wellanzahl | 24 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24 well plates |
| Porengröße | 1.0μm |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Stützmembran | Polyethylene terephthlatate (PET) |
| Durchmesser (metrisch) | 6,4 mm |