Learn More
Falcon™ BIOCOAT Collagen I, 384-well Platten (VE=50Stck.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10182461
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10182461
Marke: Falcon™ 356664
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Nicht steril
  • Fördert Zellwachstum, Differenzierung
Anwendungen:
  • Zelladhäsions-Assays, Gewebemorphogenese, Zell-Matrix-Interaktion, Ligand-Rezeptorbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C (12 Monate lang stabil)
Array 16 x 24
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Kollagentyp I
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Ausbreitung von menschlichen Fibrosarkomzellen HT-1080
Menge 50/Karton
Quelle Rattenschwanz-Kollagen