Learn More
Falcon™ BIOCOAT Collagen I, 384-well Platten (VE=50Stck.)
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Nicht steril
- Fördert Zellwachstum, Differenzierung
- Zelladhäsions-Assays, Gewebemorphogenese, Zell-Matrix-Interaktion, Ligand-Rezeptorbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C (12 Monate lang stabil) |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Kollagentyp I |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anhaftung und Ausbreitung von menschlichen Fibrosarkomzellen HT-1080 |
| Mehr anzeigen |