Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzellinvasion
Artikelnummer. 10290862
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10290862
Marke: Corning™ 354141
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Analysieren Sie Endothelzellinvasion mittels Fluoreszenzdetektion auf vereinfachte und reproduzierbare Weise.
  • Ermöglicht die Invasion von humanen mikrovaskulären endothelialen Zellen (HMVEC-1) – einer humanen mikrovaskulären Endothel-Zelllinie
  • Gilt nicht für die Invasion von 3T-3-Zellen – eine nicht-invasive Fibroblasten-Zelllinie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 3 μm
Typ Membranmaterial
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endotheliale Zelleinvasion
Menge 1/Pckg.
Anzahl Wells 24