Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Multiwell-Platte
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Geeignet für die Förderung der Adhäsion von transfizierten Zelllinien und anderen anspruchsvollen Zelltypen. Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Minimiert Assay-Versagen aufgrund von Zellablösung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Vorbeschichtet mit Poly-L-Lysin, um zeitaufwändige Vorbereitung zu vermeiden
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Experimente
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo
- Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 50/Karton |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |