Learn More
Corning™ BioCoat™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Catalog Number p-9045035
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 80/Karton
5/Karton
50/Karton
Farbe: Schwarz, transparenter Boden, Sterilität: Nicht steril; Deckel: Mit Deckel
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
  • Mit 6, 12, 24, 48, 96 und 384 Wells erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Array 16 x 24
Verpackung 5/Karton
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Produkttyp Standard
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Nicht steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt
Menge 5/Karton
Quelle Poly-D-Lysin
Wellfarbe Durchsichtig