Learn More
Ansell BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Catalog Number 15228228
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Ansell™ BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe bieten Beständigkeit gegen eine Reihe von Chemikalien, sind einfach doppelt zu tragen und weisen eine geringe Partikelzahl auf.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Pulver-, Schwefel- und beschleunigerfrei
  • Gerolltes Bündchen
  • Einfaches doppeltes Überziehen
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung gemäß ISO9001:2015 und (EU)2016/425Modul D
  • Entspricht der Verordnung (EU)2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit komplexem Design der Kategorie 3
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Handschuhstandards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010
  • Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhtechnik EN455-2:2015
  • Geeignet für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln. Verordnung (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Accelerator Free Yes
Farbe Grün
Latex Free Nein
Material Nitril
Größe XL
Sterilität Non-sterile
Menge 100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.