Learn More
Ansell BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15218228
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Klein
Extragroß
Groß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15218228 Groß 1000 Stück
15208228 Mittel 1000 Stück
15298218 Klein 1000 Stück
15228228 Extragroß 1000 Stück
15238228 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Artikelnummer. 15218228 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BSANL
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achtung: Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Die Anwender müssen die Handschuhe gegen die Chemikalien und bezüglich der Umgebung testen, in der sie verwendet werden.
Nicht sterile Nitrilhandschuhe bieten Beständigkeit gegenüber einer Reihe von Chemikalien, ermöglichen ein einfaches doppeltes Anziehen und weisen eine geringe Partikelanzahl auf.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Pulver-, Schwefel- und beschleunigerfrei
  • Gerolltes Bündchen
  • Einfaches doppeltes Überziehen
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung gemäß ISO9001:2015 und (EU)2016/425Modul D
  • Entspricht der Verordnung (EU)2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit komplexem Design der Kategorie 3
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Handschuhstandards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010
  • Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhtechnik EN455-2:2015
  • Geeignet für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln. Verordnung (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
Farbe Grün
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 0.17 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Nein
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.12 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Menge 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein PE-Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Umverpackungsbeutel pro gefüttertem Karton (1000 Stück)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.