Learn More
Ansell™ Sterile RABS-/Isolator-Armstulpe aus Nitril BioClean™
276.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
12 bis 14 in.
6 bis 8 in.
Beschreibung
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit geprüft (vor dem Guillotin-Schnitt).
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Manschettensystemen.
- Dreifach verpackt.
- Kompatibel mit Autoklav – nur Ärmel.
Spezifikation
ASTM F739 | Nein |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Ja |
Reinigung | DI-Waschen |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4, EU-GMP-Gütegrad A |
Inhalt und Lagerung | Trocken und kühl (< 40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren. |
Beschreibung | Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem zweiten PE-Innenbeutel; ein zweiter Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleideter innerer, weißer Correx-Polyethylen-Box |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Labor |
Farbe | Weiß |