Learn More
Ansell BioClean™ Prelude BPSL Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17793989
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 17793989
Marke: Ansell BPSL1010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Powder free, sterile latex gloves offer comfort for prolonged use. Recommended for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
  • Natural rubber latex
  • Ambidextrous
  • Easy double-donning
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
  • Textured surface for enhanced grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0598, Food Contact, ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, Category III, 1.5 AQL
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farbe Natural
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Material Latex
Palm Thickness (English) 6.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Größe 10
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, ISO 9001:2008
Modell BPSL-1010
Serie BioClean™ Prelude BPSL
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm