Learn More
Ansell™ Sterile BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher
Sterile Ansell™ BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher sind fusselarm, glatt, langlebig und robust.
Marke: Ansell™ BOWS-12
Additional Details : Gewicht : 9.40000kg
Beschreibung
- Enthält keine optischen Aufheller oder Weißmacher
- Fusselarm
- Herausragende Absorptionseingenschaften
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
Spezifikation
Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff Polyester Cellulose | |
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2015; Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5; Probenahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994 | |
Ja | |
Steril |
Hervorragende Absorption | |
Weiß | |
229 x 229 mm (9 x 9 in.) |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.