Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ sterile Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
100 Paare
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Handschuh mit Schulterlänge (600 mm / 24 in.) bietet vollständigen Armschutz
- Puderfrei, latexfrei
- Hervorragende antistatische Eigenschaften
- Gerolltes Bündchen
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Güte | EU GMP Klasse A |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |