Learn More
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- AQL 1,5
- 16 in. (40 cm) beidhändig
- Ellenbogenlänge für zusätzlichen Schutz
- Texturiert für besseren Halt
- Puderfrei, Rollrand
- Weniger als 50 μg/Gramm
- Latex bietet Flexibilität und Komfort
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Entspricht den Anforderungen der Norm für Handschuhe EN 420:2003, der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), EN 374-1, 2 und 3:2003
- Gemäß ISO 2859
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Naturfarben |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Nein |
| Mehr anzeigen |