Learn More
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
X-Large
Beschreibung
- Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
- Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
- Steril: Nicht steril
- Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
- Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 455, EN 374; AQL 1,5 |
Klassifikation | Category III PPE, Class I Medical |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
Hand | Ambidextrous |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |