missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ BioClean Jade™ sterile Nitrilhandschuhe

Hypoallergen und mit ausgezeichneten antistatischen Eigenschaften. Nitritex™ BioClean Jade™ sterile Nitrilhandschuhe sind beidseitig tragbare, beschleunigerfreie, puderfreie Handschuhe mit Rollrand und einer texturierten Oberfläche für besseren Halt.

Marke:  Nitritex™ BJAS-7075

Additional Details : Gewicht : 5.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15238178

  • 385.00 CHF / 200 Paare


Verfügbar ab
06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturiert für besseren Halt
  • Doppelt überziehbar
  • Ohne Beschleuniger
  • Hypoallergen
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Mit Beads
EU GMP Klasse A
Nitril
1.5 AQL
200 Paar
Reinraum-Handschuhe
Grün
300 mm
Mit Muster
Beidhändig
Ja
Im Beutel
7, 7.5
95 mm Handfläche
Puderfrei
Steril
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Videos
Dokumentation