Learn More
Ansell BioClean Isorba Sterile Tücher BISW
Artikelnummer. 15298168
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15298168 200 x 200 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15298168 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BISW8
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BioClean™ Isorba Sterile Wipes bestehen aus nicht scheuerndem Polyurethanschaum mit hervorragenden Absorptionseigenschaften und geringer Partikelbildung. Geeignet für alle Oberflächen, dreifach verpackt für den Einsatz in Reinräumen.
  • Nicht scheuernder Polyurethanschaum
  • Geringe Partikelbildung
  • Geeignet für alle Oberflächen
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Material Polyurethanschaum
Kompatibilität Nicht kritische Umgebungen
Flächengewicht 73 g/m² (±3 g/m²)
Bauweise 3 mm dicker Polyurethanschaum mit einer Dichte von 25 kg/m³ - 200 mm x 200 mm (8 in. x 8 in.)
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 200 x 200
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 3 mm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994