Learn More
Ansell™ Unsterile BioClean Isopure Plus™ Polyester-Wischtücher, 260 gsm BIWP
Artikelnummer. 15208178
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
230 x 230 mm (9 x 9 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
15208178 230 x 230 mm (9 x 9 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15208178 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. BIWP9
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsterile Ansell™ BioClean Isopure Plus™ Polyester-Wischtücher, 260 gsm BIWP, bestehen aus 100 % Doppelstrick-Endlosfaser-Polyester, mit ultraschallgeschnitten und versiegelten Kanten, die eine geringe Partikelbildung gewährleisten.
  • 100 % Doppelstrick-Endlosfaser-Polyester
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Langlebig und stark
  • Ultraschallgeschnittene und versiegelte Kanten
  • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2008-
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
  • Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Material Endlos-Polyester Doppelt gestrickt
Extinktion Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
Kompatibilität ISO-Klasse 4
Flächengewicht 260 gsm (± 5 gsm)
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 230 x 230 mm (9 x 9 in.)
Verpackungsmenge 100/Beutel, doppelt verpackt, 10 Beutel/Karton
Sterilität Unsteril
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.