Learn More
Ansell BioClean-D™ - Steriler Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D S-BDFC
Artikelnummer. 30282355 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:Steril
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30282355 Sterilität:Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30282355 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBDFCXS
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antistatisches, leichtes, flusenarmes CleanTough-Material. Daumenschlaufen für einen sicheren Halt. Reißverschluss mit wiederverschließbarer Schutzabdeckung. Gummizüge am Rückenteil und an den Arm-/Beinabschlüssen. Rutschfeste Sohlen.
  • Der Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D ist eine komfortable Einmalschutzkleidung für den Ganzkörperschutz.
  • Seine Merkmale sind ein Frontreißverschluss mit Schutzabdeckung, Gummizüge am Rückenteil, an der Kapuze und an den Arm-/Beinabschlüssen und Daumenschlaufen für einen sicheren Halt.
  • Die rutschfesten Sohlen der integrierten Überstiefel gewährleisten einen sicheren Tritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe X-Small
Geschlecht Unisex
Material Flashspun Polyethylene
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Standard
Knöchelform Attached Boots, Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung Attached, Elastic Face
Verschlusstyp Front Zipper with Storm Flap
Saumtyp Bound
Sterilität Steril
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Flüssig, Partikel
Kragenform Hooded
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latexfrei No
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blending, compounding solids or liquids, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Handling of Powders, Aseptic Filling and Labelling, Cleanroom Cleaning and Preparing, Medical Device Manufacturing, Biotechnologies Blending Operations, Handling Active Material, Maintaining Equipment and Instruments
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)