missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
Beschreibung
- Antistatisches, fusselarmes und strapazierfähiges, weißes CleanTough™ Material
- Druckknöpfe für einfachen Verschluss
- Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
- Stehkragen und elastische Bündchen
- Antistatisch gemäß EN 1149-5 und geringe Partikelabgabe für den Einsatz in nicht-kritischen Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | CleanTough™ Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Durchstichfestigkeit: 8N |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur