Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Unit Size:
15 Stück
20 Stück
Description
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-Drum getestet
- Partikelarm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | S |
| Material | CleanTough™ Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2 |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 33–36 Zoll |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 84 bis 92 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukt, Labor und Forschung |
| Show More |