Learn More
Ansell™ Single Use Drop-Down Garment with Hood, Extra Smal
Click to view available options
:
Größe:Extraklein
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- Reißverschluss vorn
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Overall |
| Größe | Extraklein |
| Material | CleanTough™ Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Mehr anzeigen |