Learn More
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS
Artikelnummer. p-7162362
Click to view available options
Größe:
S
M
Packungsgröße:
40 Stück
Bitte lesen Sie das Produktvalidierungspaket oder wenden Sie sich an den Ansell Kundendienst, um spezifische Daten zur Verwendung von Schutzkleidung für Zytostatika zu erhalten. Die zum Schutz gegen solche Medikamente verwendete Schutzkleidung muss speziell für die Art der verwendeten Chemikalien ausgewählt werden.
Artikelnummer. 15238108
Marke: Ansell BCASS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte lesen Sie das Produktvalidierungspaket oder wenden Sie sich an den Ansell Kundendienst, um spezifische Daten zur Verwendung von Schutzkleidung für Zytostatika zu erhalten. Die zum Schutz gegen solche Medikamente verwendete Schutzkleidung muss speziell für die Art der verwendeten Chemikalien ausgewählt werden.
Ansell™ BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS bietet Schutz vor einer Reihe von Zytostatika.
  • Getestet nach Permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
  • Schnürbänder auf der Rückseite
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
  • Silikonfrei
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
  • Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
  • Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
  • Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Polypropylen, Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch
Widerstand Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
Zertifizierung/Konformität ASTM F739
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren