Learn More
Ansell BioClean™ BAFS 601 Anti-Fog Goggle Spray
Artikelnummer. 30245467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30245467 60 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Artikelnummer. 30245467 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BAFS601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N/A
Alcohol-free with airless pump action spray for use with autoclavable goggles.
  • Anti-fog effect: For less obstruction when using autoclavable goggles
  • Airless pump action: Quick and easy application
  • Manufactured at an ISO 9001-certified facility: For assured quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Anti-fog
Farbe Clear
Produkttyp Lens Cleaning Solution
Zur Verwendung mit (Anwendung) Address fogging issues when using autoclavable goggles
Anzahl pro Karton 100/Cs.
Modell BAFS
Menge 60 mL
Anzahl pro Packung 10/Pk.
Größe Universal
Material Proprietary Formula
Einwegprodukt Single-use
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
N/A